Tlačiť
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR21938-10G OR21938-5G OR21938-25G
APOSOR21938-10GEA 159.02 EUR
APOSOR21938-10G APOSOR21938-5G APOSOR21938-25G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid 97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylacetic acid
Vzorec: C₁₆H₂₄O₃
Mw: 264.37 g/mol
Teplota tavenia: 157…158 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156138
Číslo CAS: 1611-03-6