Tlačiť
4'-tert-Butylacetophenone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: p-tert-Butylacetophenone
OR21926-25G OR21926-5G
APOSOR21926-25GEA 91.46 EUR
APOSOR21926-25G APOSOR21926-5G
4'-tert-Butylacetophenone 95%
4'-tert-Butylacetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₆O
Teplota varu: 107…108 °C/5mmHg
Teplota tavenia: 17…18 °C
Hustota: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017256
Číslo CAS: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
OSN: 1224
ADR: 3,III