Tlačiť
1-Bromo-4-hexylbenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Bromophenyl)hexane
OR21925-100G OR21925-25G
APOSOR21925-100GEA 357 EUR
APOSOR21925-100G APOSOR21925-25G
1-Bromo-4-hexylbenzene 97%
1-Bromo-4-hexylbenzene
Vzorec: C₁₂H₁₇Br
Teplota varu: 145 °C/0,75mmHg
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061114
Číslo CAS: 23703-22-2