Tlačiť
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Nitro-4-pyridon, 3-Nitro-4-pyridone, 3-Nitropyridin-4-ol, 3-Nitro-4-pyridinol
OR21872-100G OR21872-25G OR21872-1KG OR21872-5KG
APOSOR21872-100GEA 84.52 EUR
APOSOR21872-100G APOSOR21872-25G APOSOR21872-1KG APOSOR21872-5KG
4-Hydroxy-3-nitropyridine
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
Mw: 140.1
Teplota tavenia: 280…285 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00128874
Číslo CAS: 5435-54-1