Tlačiť
5-Methylnicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 5-Methylpyridine-3-carboxylic acid
OR21864-1G OR21864-25G OR21864-5G
APOSOR21864-1GEA 24.91 EUR
APOSOR21864-1G APOSOR21864-25G APOSOR21864-5G
5-Methylnicotinic acid 97%
5-Methylnicotinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Mw: 137.14
Teplota tavenia: 210…212 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00829036
Číslo CAS: 3222-49-9