Tlačiť
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylate, 4-Amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
OR21849-100G OR21849-25G OR21849-500G
APOSOR21849-100GEA 63.38 EUR
APOSOR21849-100G APOSOR21849-25G APOSOR21849-500G
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-2-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Teplota tavenia: 155…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017202
Číslo CAS: 27492-84-8
EINECS: 248-494-9