Tlačiť
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-nitro-3-picoline
OR21846-1G OR21846-5G
APOSOR21846-1GEA 24.91 EUR
APOSOR21846-1G APOSOR21846-5G
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine 95%
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Mw: 172.57
Teplota tavenia: 42…44 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00173686
Číslo CAS: 22280-56-4
EINECS: 244-889-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III