Tlačiť
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR21788-1G OR21788-5G
APOSOR21788-1GEA 49.67 EUR
APOSOR21788-1G APOSOR21788-5G
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
2-(3-Methoxyphenyl)acetohydrazide
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
Mw: 180.21 g/mol
Teplota tavenia: 89…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085106
Číslo CAS: 34624-38-9