Tlačiť
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-Methoxyphenylacetate
OR21784-1G OR21784-25G OR21784-5G
APOSOR21784-1GEA 24.95 EUR
APOSOR21784-1G APOSOR21784-25G APOSOR21784-5G
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate 98%
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Teplota varu: 86…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017205
Číslo CAS: 18927-05-4