Tlačiť
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Dimethyl [1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylate, 4,4'-Biphenyldicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 4,4'-Bibenzoic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl-4,4'-biphenyldicarboxylate
OR21762-25G OR21762-100G
APOSOR21762-25GEA 64.98 EUR
APOSOR21762-25G APOSOR21762-100G
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
Vzorec: C₁₆H₁₄O₄
Teplota tavenia: 213…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017201
Číslo CAS: 792-74-5
EINECS: 212-341-4