Tlačiť
5-Chloro-o-anisidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-2-anisidine, 2-Amino-4-chloroanisole
OR21760-100G OR21760-500G
APOSOR21760-100GEA 126.35 EUR
APOSOR21760-100G APOSOR21760-500G
5-Chloro-o-anisidine 98%
5-Chloro-o-anisidine
Vzorec: C₇H₈ClNO
Mw: 157.6
Teplota varu: 135 °C/8mmHg
Teplota tavenia: 79…84 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007777
Číslo CAS: 95-03-4
EINECS: 202-385-2
OSN: 2233
ADR: 6.1 III