Tlačiť
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3,3-bis(methylthio)-2-cyanoacrylate
OR21720-10G OR21720-1G OR21720-5G
APOSOR21720-10GEA 486.96 EUR
APOSOR21720-10G APOSOR21720-1G APOSOR21720-5G
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester
Vzorec: C₇H₉NO₂S₂
Teplota tavenia: 85…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067841
Číslo CAS: 3490-92-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III