Tlačiť
2,4-Dibromotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2172-25G OR2172-5G
APOSOR2172-25GEA 44.93 EUR
APOSOR2172-25G APOSOR2172-5G
2,4-Dibromotoluene 98%
2,4-Dibromotoluene
Vzorec: C₇H₆Br₂
Teplota varu: 243 °C
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 1,85 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00052985
Číslo CAS: 31543-75-6