Tlačiť
4-Bromophenylhydrazinium chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-Bromo-4-hydrazinobenzene hydrochloride, 1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
OR21686-100G OR21686-25G OR21686-5G
APOSOR21686-100GEA 94.67 EUR
APOSOR21686-100G APOSOR21686-25G APOSOR21686-5G
4-Bromophenylhydrazinium chloride
4-Bromophenylhydrazinium chloride
Vzorec: C₆H₈BrClN₂
Teplota tavenia: 220…230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012941
Číslo CAS: 622-88-8
OSN: 3261
ADR: 8,II