Tlačiť
3-Bromo-4-chlorophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2161-5G OR2161-100G OR2161-25G
APOSOR2161-5GEA 34.9 EUR
APOSOR2161-5G APOSOR2161-100G APOSOR2161-25G
3-Bromo-4-chlorophenol 98%
3-Bromo-4-chlorophenol
Vzorec: C₆H₄BrClO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070740
Číslo CAS: 13659-24-0