Tlačiť
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR21608-25G OR21608-100G
APOSOR21608-25GEA 24.91 EUR
APOSOR21608-25G APOSOR21608-100G
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid 99%
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Vzorec: C₆H₄N₂O₄
Mw: 168.11
Teplota tavenia: 188 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006131
Číslo CAS: 89-01-0
EINECS: 201-875-3