Tlačiť
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4,5-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
OR21541-25G OR21541-100G
APOSOR21541-25GEA 88.25 EUR
APOSOR21541-25G APOSOR21541-100G
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
4,5-Dichloro-2-methyl-2H-pyridazin-3-one
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂O
Teplota tavenia: 87…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051686
Číslo CAS: 933-76-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III