Tlačiť
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one ≥90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR21533-250MG OR21533-1G
APOSOR21533-250MGEA 116.33 EUR
APOSOR21533-250MG APOSOR21533-1G
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one ≥90%
4-Chloro-2-methyl-5-(1-methylhydrazino)-2,3-dihydropyridazin-3-one
Vzorec: C₆H₉ClN₄O
Teplota tavenia: 131…133 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00052906
Číslo CAS: 96017-23-1