Tlačiť
2-Acetyl-1H-pyrrole 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl-2-pyrrolylketon, Methyl 2-pyrrolyl ketone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanone, 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylpyrrole
OR21519-5G OR21519-100G
APOSOR21519-5GEA 20.06 EUR
APOSOR21519-5G APOSOR21519-100G
2-Acetyl-1H-pyrrole 98%
2-Acetyl-1H-pyrrole
Vzorec: C₆H₇NO
Teplota varu: 220 °C
Teplota tavenia: 88…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005220
Číslo CAS: 1072-83-9
EINECS: 214-016-2