Tlačiť
4-Bromo-2,3-dimethyl-6-nitroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR21476-25G OR21476-5G OR21476-100G
APOSOR21476-25GEA 185.72 EUR
APOSOR21476-25G APOSOR21476-5G APOSOR21476-100G
4-Bromo-2,3-dimethyl-6-nitroaniline
4-Bromo-2,3-dimethyl-6-nitroaniline
Vzorec: C₈H₉BrN₂O₂
Mw: 245.08
Teplota tavenia: 152…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051710
Číslo CAS: 108485-13-8