Tlačiť
5-Methylanthranil acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
OR21443-100G OR21443-25G OR21443-500G OR21443-1KG
APOSOR21443-100GEA 58.08 EUR
APOSOR21443-100G APOSOR21443-25G APOSOR21443-500G APOSOR21443-1KG
5-Methylanthranil acid
5-Methylanthranil acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
Mw: 151.16
Teplota varu: 317
Teplota tavenia: 175 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007909
Číslo CAS: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3