Tlačiť
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR21417-100G OR21417-25G OR21417-5G
APOSOR21417-100GEA 219.01 EUR
APOSOR21417-100G APOSOR21417-25G APOSOR21417-5G
2-Chloronicotinoyl chloride 97%
2-Chloronicotinoyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO
Teplota varu: 98…100 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 39…45 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00051677
Číslo CAS: 49609-84-9
OSN: 3261
ADR: 8,II