Tlačiť
2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Tetrahydropyrimidine-2(1H)-thione
OR21392-100G OR21392-5G OR21392-25G
APOSOR21392-100GEA 298.44 EUR
APOSOR21392-100G APOSOR21392-5G APOSOR21392-25G
2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
2-(1H)-Tetrahydropyrimidinethione
Vzorec: C₄H₈N₂S
Teplota tavenia: 210…212 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060526
Číslo CAS: 2055-46-1
EINECS: 218-152-3