Tlačiť
2',5'-Dimethylacetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethan-1-one
OR21390-25G OR21390-5G
APOSOR21390-25GEA 88.25 EUR
APOSOR21390-25G APOSOR21390-5G
2',5'-Dimethylacetophenone 98%
2',5'-Dimethylacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Teplota varu: 230…231 °C
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014988
Číslo CAS: 2142-73-6