Tlačiť
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
OR21377-25G OR21377-5G
APOSOR21377-25GEA 89.73 EUR
APOSOR21377-25G APOSOR21377-5G
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrCl₂
Mw: 239.93
Teplota varu: 115…120 °C/1mmHg
Hustota: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041363
Číslo CAS: 18880-04-1
OSN: 3265
ADR: 8 II