Tlačiť
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR21318-25G OR21318-5G OR21318-100G
APOSOR21318-25GEA 58.16 EUR
APOSOR21318-25G APOSOR21318-5G APOSOR21318-100G
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrClO₃S
Teplota tavenia: 115…118 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00051768
Číslo CAS: 23095-05-8
OSN: 3261
ADR: 8,II