Tlačiť
4-Bromo-o-toluidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-bromotoluene, 4-Bromo-2-methylaniline
OR21308-100G OR21308-25G OR21308-500G
APOSOR21308-100GEA 48.54 EUR
APOSOR21308-100G APOSOR21308-25G APOSOR21308-500G
4-Bromo-o-toluidine
4-Bromo-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈BrN
Teplota varu: 240 °C
Teplota tavenia: 56…60 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007825
Číslo CAS: 583-75-5
OSN: 3335
ADR: 9,III