Tlačiť
6-Chloroanthranilic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR21294-100G OR21294-25G OR21294-5G
APOSOR21294-100GEA 41.72 EUR
APOSOR21294-100G APOSOR21294-25G APOSOR21294-5G
6-Chloroanthranilic acid
6-Chloroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Teplota tavenia: 142…145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051530
Číslo CAS: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8