Tlačiť
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR21276-100G OR21276-250G OR21276-25G
APOSOR21276-100GEA 249.15 EUR
APOSOR21276-100G APOSOR21276-250G APOSOR21276-25G
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol 97%
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Vzorec: C₁₄H₂₁BrO
Mw: 285.22
Teplota tavenia: 56…57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051597
Číslo CAS: 20834-61-1