Tlačiť
2-Amino-4,6-dichlorophenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline
OR21268-100G OR21268-25G
APOSOR21268-100GEA 397.91 EUR
APOSOR21268-100G APOSOR21268-25G
2-Amino-4,6-dichlorophenol 95%
2-Amino-4,6-dichlorophenol
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
Teplota tavenia: 89…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00035766
Číslo CAS: 527-62-8
EINECS: 208-421-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III