Tlačiť
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
OR21230-100G OR21230-500G
APOSOR21230-100GEA 46.47 EUR
APOSOR21230-100G APOSOR21230-500G
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Mw: 150.18
Teplota tavenia: 112…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006946
Číslo CAS: 2233-18-3
EINECS: 218-774-5