Tlačiť
ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 3,4-Dichlorophenacyl bromide, α-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
OR21212-5G OR21212-1G OR21212-2.5G OR21212-10G
APOSOR21212-5GEA 75.01 EUR
APOSOR21212-5G APOSOR21212-1G APOSOR21212-2.5G APOSOR21212-10G
ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
ω-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrCl₂O
Teplota tavenia: 55…60 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00051581
Číslo CAS: 2632-10-2
OSN: 2923
ADR: 8+6.1,III