Tlačiť
2-(1-Piperidinyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(1-Piperidino)aniline
OR21173-5G OR21173-1G OR21173-25G
APOSOR21173-5GEA 36.5 EUR
APOSOR21173-5G APOSOR21173-1G APOSOR21173-25G
2-(1-Piperidinyl)aniline
2-(1-Piperidinyl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
Mw: 176.26 g/mol
Teplota varu: 96…98 °C/1mmHg
Teplota tavenia: 44…47 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047467
Číslo CAS: 39643-31-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III