Tlačiť
2-Methoxycinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(2-Methoxyphenyl)acrylic acid, 2-Methoxycinnamic Acid
OR21169-25G OR21169-5G
APOSOR21169-25GEA 28.24 EUR
APOSOR21169-25G APOSOR21169-5G
2-Methoxycinnamic acid 98%
2-Methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Mw: 178.18 g/mol
Teplota tavenia: 182…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064238
Číslo CAS: 6099-03-2
EINECS: 228-047-4