Tlačiť
3,4-Dichlorocinnamic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Dichlorocinnamic Acid
OR21168-25G OR21168-5G
APOSOR21168-25GEA 33.17 EUR
APOSOR21168-25G APOSOR21168-5G
3,4-Dichlorocinnamic acid
3,4-Dichlorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆Cl₂O₂
Teplota tavenia: 218…220 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004385
Číslo CAS: 1202-39-7
EINECS: 214-866-4