Tlačiť
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-(Chlorosulphonyl)-2-methoxybenzoic acid
OR2111-5G OR2111-1G OR2111-25G
APOSOR2111-5GEA 223.91 EUR
APOSOR2111-5G APOSOR2111-1G APOSOR2111-25G
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
5-Chlorosulphonyl-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₅S
Mw: 250.66 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066912
Číslo CAS: 51904-91-7
OSN: 3261
ADR: 8 II