Tlačiť
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR21097-1G OR21097-5G
APOSOR21097-1GEA 0 EUR
APOSOR21097-1G APOSOR21097-5G
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
2'-Amino-4'-methoxyacetanilide
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
Mw: 180.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026124
Číslo CAS: 5472-37-7