Tlačiť
Izoniazid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
OR21093-100G OR21093-25G
APOSOR21093-100GEA 28.24 EUR
APOSOR21093-100G APOSOR21093-25G
Izoniazid
Izoniazid
Vzorec: C₆H₇N₃O
Mw: 137.14
Teplota tavenia: 169…174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006426
Číslo CAS: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 13,05205