Tlačiť
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR21-10G OR21-5G OR21-25G
APOSOR21-10GEA 183.31 EUR
APOSOR21-10G APOSOR21-5G APOSOR21-25G
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇BrN₂
Teplota tavenia: 132…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01940434
Číslo CAS: 73387-46-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III