Tlačiť
3,6-Dibromo-2-picoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,6-Dibromo-2-methylpyridine, 2,5-Dibromo-6-methylpyridine
OR2085-25G OR2085-5G OR2085-100G
APOSOR2085-25GEA 34.9 EUR
APOSOR2085-25G APOSOR2085-5G APOSOR2085-100G
3,6-Dibromo-2-picoline 97%
3,6-Dibromo-2-picoline
Vzorec: C₆H₅Br₂N
Teplota tavenia: 34…38 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06254589
Číslo CAS: 39919-65-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III