Tlačiť
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine
OR2071-1G OR2071-5G
APOSOR2071-1GEA 82.92 EUR
APOSOR2071-1G APOSOR2071-5G
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester 95+%
2-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₇H₂₆BNO₃
Mw: 303.2043 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07781208
Číslo CAS: 876316-33-5