Tlačiť
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2063-1G OR2063-250MG
APOSOR2063-1GEA 124.57 EUR
APOSOR2063-1G APOSOR2063-250MG
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde 97+%
1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
Mw: 146.15 g/mol
Teplota tavenia: 159…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741423
Číslo CAS: 58442-17-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III