Tlačiť
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2055-250MG OR2055-1G
APOSOR2055-250MGEA 124.75 EUR
APOSOR2055-250MG APOSOR2055-1G
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₇ClN₂
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD08690275
Číslo CAS: 84547-64-8
OSN: 3265
ADR: 8,II