Tlačiť
3-Bromopyridine-2-carbonitrile 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromopicolinonitrile, 3-Bromo-2-cyanopyridine
OR2027-1G OR2027-25G OR2027-5G
APOSOR2027-1GEA 24.95 EUR
APOSOR2027-1G APOSOR2027-25G APOSOR2027-5G
3-Bromopyridine-2-carbonitrile 97+%
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃BrN₂
Teplota varu: 120 °C/4mmHg
Teplota tavenia: 93…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683288
Číslo CAS: 55758-02-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III