Tlačiť
3-Bromopyridine-N-oxide 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2026-5G OR2026-25G
APOSOR2026-5GEA 24.55 EUR
APOSOR2026-5G APOSOR2026-25G
3-Bromopyridine-N-oxide 97+%
3-Bromopyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₄BrNO
Teplota varu: 130 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 30…40 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01646056
Číslo CAS: 2402-97-3