Tlačiť
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Dimethylaminophenylboronic acid, 3-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
OR2015-25G OR2015-5G
APOSOR2015-25GEA 296.82 EUR
APOSOR2015-25G APOSOR2015-5G
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₂BNO₂
Mw: 164.9974 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318996
Číslo CAS: 178752-79-9