Tlačiť
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride 98+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Imidazolemethanol hydrochloride, 4(5)-Imidazolemethanol hydrochloride, 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
OR2014-1G OR2014-25G OR2014-5G
APOSOR2014-1GEA 24.91 EUR
APOSOR2014-1G APOSOR2014-25G APOSOR2014-5G
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride 98+%
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride
Vzorec: C₄H₇ClN₂O
Mw: 134.57 g/mol
Teplota tavenia: 108…112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012697
Číslo CAS: 32673-41-9
EINECS: 251-150-0