Tlačiť
4-Bromo-3,5-xylenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 2-Bromo-5-hydroxy-3-xylene
OR2007-100G OR2007-25G OR2007-500G
APOSOR2007-100GEA 59.77 EUR
APOSOR2007-100G APOSOR2007-25G APOSOR2007-500G
4-Bromo-3,5-xylenol 98%
4-Bromo-3,5-xylenol
Vzorec: C₈H₉BrO
Teplota tavenia: 113…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002315
Číslo CAS: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8