Tlačiť
Ethyl 3,5-dichlorobenzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 3,5-dichlorobenzoate
OR2006-100G OR2006-50G OR2006-500G
APOSOR2006-100GEA 59.68 EUR
APOSOR2006-100G APOSOR2006-50G APOSOR2006-500G
Ethyl 3,5-dichlorobenzoate 97%
Ethyl-3,5-dichlorobenzoate
Vzorec: C₉H₈Cl₂O₂
Mw: 219.07
Teplota tavenia: 35…36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00221467
Číslo CAS: 91085-56-2