Tlačiť
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride, 2,6-Dioxopiperidine-3-ammonium chloride
OR20048-25G OR20048-100G OR20048-500G
APOSOR20048-25GEA 79.82 EUR
APOSOR20048-25G APOSOR20048-100G APOSOR20048-500G
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride 97%
3-Aminopiperidine-2,6-dione hydrochloride
Vzorec: C5H9ClN2O2
Teplota tavenia: 245 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11042437
Číslo CAS: 24666-56-6